Tisk…
2-(2-Thienyl)piperidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903976-1G OR903976-250MG
APOSOR903976-1GEA 11210 CZK
APOSOR903976-1G APOSOR903976-250MG
2-(2-Thienyl)piperidine 95%
2-(2-Thienyl)piperidine
Vzorec: C₉H₁₃NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02663548
CAS číslo: 270902-38-0