(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903938-1G
OR903938-250MG
APOSOR903938-1GEA
12300
CZK
APOSOR903938-1G
APOSOR903938-250MG
(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetic acid 95%
(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetic acid
Vzorec:
C₇H₇NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08752783 CAS číslo: 67451-42-7 |