N-Acetyl-2-piperidone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903928-1G
OR903928-250MG
APOSOR903928-1GEA
9330
CZK
APOSOR903928-1G
APOSOR903928-250MG
N-Acetyl-2-piperidone 95%
N-Acetyl-2-piperidone
Vzorec:
C₇H₁₁NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09800363 CAS číslo: 3326-13-4 |