2-methyl-4H,5H,6H-cyclopenta[c]pyrazol-3-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903604-1G
OR903604-250MG
OR903604-5G
APOSOR903604-1GEA
7670
CZK
APOSOR903604-1G
APOSOR903604-250MG
APOSOR903604-5G
2-methyl-4H,5H,6H-cyclopenta[c]pyrazol-3-amine 98%
2-methyl-4H,5H,6H-cyclopenta[c]pyrazol-3-amine
Vzorec:
C₇H₁₁N₃ MW: 137,182 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08444199 CAS číslo: 877041-43-5 |