Tisk…
2-Butylpiperidine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903593-100MG OR903593-1G OR903593-250MG
APOSOR903593-100MGEA 5390 CZK
APOSOR903593-100MG APOSOR903593-1G APOSOR903593-250MG
2-Butylpiperidine hydrochloride 95%
2-Butylpiperidine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₉N·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08277054
CAS číslo: 72939-23-2