2-Amino-4-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903536-100MG
OR903536-1G
OR903536-250MG
APOSOR903536-100MGEA
4770
CZK
APOSOR903536-100MG
APOSOR903536-1G
APOSOR903536-250MG
2-Amino-4-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile 95%
2-Amino-4-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile
Vzorec:
C₁₀H₁₂N₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08752918 CAS číslo: 60598-69-8 |