3-Methoxy-2,2-dimethyl-3-oxopropanoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903534-5G
APOSOR903534-5GEA
4800
CZK
APOSOR903534-5G
3-Methoxy-2,2-dimethyl-3-oxopropanoic acid 98%
3-Methoxy-2,2-dimethyl-3-oxopropanoic acid
Vzorec:
C₆H₁₀O₄ MW: 146,141 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09833517 CAS číslo: 13051-21-3 |