Tisk…
(Oxan-4-ylmethyl)boronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903431-1G OR903431-250MG
APOSOR903431-1GEA 24170 CZK
APOSOR903431-1G APOSOR903431-250MG
(Oxan-4-ylmethyl)boronic acid 95%
(Oxan-4-ylmethyl)boronic acid
Vzorec: C₆H₁₃BO₃
MW: 143.977 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD18861659
CAS číslo: 1350513-18-6