Tisk…
1-(3-Chloropropyl)pyrrolidin-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903411-1G OR903411-250MG
APOSOR903411-1GEA 12400 CZK
APOSOR903411-1G APOSOR903411-250MG
1-(3-Chloropropyl)pyrrolidin-2-one 95%
1-(3-Chloropropyl)pyrrolidin-2-one
Vzorec: C₇H₁₂ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09742124
CAS číslo: 91152-30-6