Tisk…
tert-butyl morpholine-4-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl morpholine-4-carboxylate
OR903410-100G OR903410-25G
APOSOR903410-100GEA 3310 CZK
APOSOR903410-100G APOSOR903410-25G
tert-butyl morpholine-4-carboxylate 98%
tert-butyl morpholine-4-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₇NO₃
MW: 187,236 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11111782
CAS číslo: 220199-85-9