Tisk…
4-Phenyl-1,3-thiazole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903354-1G OR903354-250MG
APOSOR903354-1GEA 2240 CZK
APOSOR903354-1G APOSOR903354-250MG
4-Phenyl-1,3-thiazole 96%
4-Phenyl-1,3-thiazole
Vzorec: C₉H₇NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00092820
CAS číslo: 1826-12-6