Tisk…
N-(2-Cyanophenyl)acetamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903353-1G OR903353-250MG
APOSOR903353-1GEA 16960 CZK
APOSOR903353-1G APOSOR903353-250MG
N-(2-Cyanophenyl)acetamide 97%
N-(2-Cyanophenyl)acetamide
Vzorec: C₉H₈N₂O
MW: 160.173 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00222087
CAS číslo: 25116-00-1