Tisk…
Methyl piperidine-1-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR903069-25G OR903069-5G
APOSOR903069-25GEA 8500 CZK
APOSOR903069-25G APOSOR903069-5G
Methyl piperidine-1-carboxylate 98%
Methyl piperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₇H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09991718
CAS číslo: 1796-27-6