Tisk…
2-[Methyl(2-nitrophenyl)amino]ethanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902941-1G OR902941-5G
APOSOR902941-1GEA 6220 CZK
APOSOR902941-1G APOSOR902941-5G
2-[Methyl(2-nitrophenyl)amino]ethanol 98%
2-[Methyl(2-nitrophenyl)amino]ethanol
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14648506
CAS číslo: 106744-74-5