Tisk…
1-(tert-Butoxy)-2-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902860-1G OR902860-5G
APOSOR902860-1GEA 6220 CZK
APOSOR902860-1G APOSOR902860-5G
1-(tert-Butoxy)-2-nitrobenzene 98%
1-(tert-Butoxy)-2-nitrobenzene
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909350
CAS číslo: 83747-12-0