2-(2-Methoxyphenyl)piperidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902855-100MG
OR902855-1G
OR902855-250MG
APOSOR902855-100MGEA
5200
CZK
APOSOR902855-100MG
APOSOR902855-1G
APOSOR902855-250MG
2-(2-Methoxyphenyl)piperidine 95%
2-(2-Methoxyphenyl)piperidine
Vzorec:
C₁₂H₁₇NO MW: 191,269 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02663553 CAS číslo: 118577-00-7 |