Tisk…
6-Ethyl-1H-benzimidazol-2-ylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902739-1G OR902739-5G
APOSOR902739-1GEA 6450 CZK
APOSOR902739-1G APOSOR902739-5G
6-Ethyl-1H-benzimidazol-2-ylamine 97%
6-Ethyl-1H-benzimidazol-2-ylamine
Vzorec: C₉H₁₁N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04967056
CAS číslo: 107726-24-9