Tisk…
N-(4-Hydroxyphenyl)maleimide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Hydroxyphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
OR902636-100G
APOSOR902636-100GEA 4200 CZK
APOSOR902636-100G
N-(4-Hydroxyphenyl)maleimide 98%
N-(4-Hydroxyphenyl)maleimide
Vzorec: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,167 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00129167
CAS číslo: 7300-91-6