Tisk…
(3-Piperidinophenyl)methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902626-1G OR902626-5G
APOSOR902626-1GEA 5200 CZK
APOSOR902626-1G APOSOR902626-5G
(3-Piperidinophenyl)methanol 97%
(3-Piperidinophenyl)methanol
Vzorec: C₁₂H₁₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772816
CAS číslo: 852180-58-6