5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902612-1G
OR902612-5G
APOSOR902612-1GEA
5200
CZK
APOSOR902612-1G
APOSOR902612-5G
5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec:
C₇H₈N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06208645 CAS číslo: 870704-26-0 |