Tisk…
4-Chloroquinolin-6-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902593-1G OR902593-250MG
APOSOR902593-1GEA 14720 CZK
APOSOR902593-1G APOSOR902593-250MG
4-Chloroquinolin-6-amine 97%
4-Chloroquinolin-6-amine
Vzorec: C₉H₇ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14702408
CAS číslo: 1085192-91-1