Tisk…
6-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902576-1G
APOSOR902576-1GEA 2070 CZK
APOSOR902576-1G
6-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid 98%
6-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈O₄
MW: 192,168 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06254721
CAS číslo: 50551-61-6