2-(3,5-Dimethylphenyl)pyrrolidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902508-1G
OR902508-250MG
APOSOR902508-1GEA
22950
CZK
APOSOR902508-1G
APOSOR902508-250MG
2-(3,5-Dimethylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(3,5-Dimethylphenyl)pyrrolidine
Vzorec:
C₁₂H₁₇N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02663469 CAS číslo: 383127-44-4 |