Tisk…
2-(2-Methylpropyl)azepane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902479-1G OR902479-250MG
APOSOR902479-1GEA 22950 CZK
APOSOR902479-1G APOSOR902479-250MG
2-(2-Methylpropyl)azepane 95%
2-(2-Methylpropyl)azepane
Vzorec: C₁₀H₂₁N
MW: 155,28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02663711
CAS číslo: 80053-55-0