Tisk…
tert-Butyl (2-chloropyridin-4-yl)methylcarbamate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR902455-1G OR902455-5G
APOSOR902455-1GEA 8070 CZK
APOSOR902455-1G APOSOR902455-5G
tert-Butyl (2-chloropyridin-4-yl)methylcarbamate 98%
tert-Butyl (2-chloropyridin-4-yl)methylcarbamate
Vzorec: C₁₁H₁₅ClN₂O₂
MW: 242,702 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09028165
CAS číslo: 916210-27-0