1-(2-Isocyanoethyl)-pyrrolidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902445-1G
OR902445-250MG
APOSOR902445-1GEA
18420
CZK
APOSOR902445-1G
APOSOR902445-250MG
1-(2-Isocyanoethyl)-pyrrolidine 95%
1-(2-Isocyanoethyl)-pyrrolidine
Vzorec:
C₇H₁₂N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05222853 CAS číslo: 2920-10-7 |