Tisk…
Methyl 4-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR902339-1G OR902339-5G
APOSOR902339-1GEA 4300 CZK
APOSOR902339-1G APOSOR902339-5G
Methyl 4-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Methyl 4-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₇H₉NO₂S
MW: 171,217 g/mol
Bod tání: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14694722
CAS číslo: 501082-56-0