Tisk…
2-(Ethylsulphanyl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902320-10G OR902320-1G OR902320-5G
APOSOR902320-10GEA 25300 CZK
APOSOR902320-10G APOSOR902320-1G APOSOR902320-5G
2-(Ethylsulphanyl)aniline 95%
2-(Ethylsulphanyl)aniline
Vzorec: C₈H₁₁NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08691983
CAS číslo: 13920-91-7