Ethyl 5-cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902300-1G
OR902300-5G
APOSOR902300-1GEA
2110
CZK
APOSOR902300-1G
APOSOR902300-5G
Ethyl 5-cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Ethyl 5-cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Vzorec:
C₉H₁₂N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09753192 CAS číslo: 1246471-38-4 |