Tisk…
4-Benzylaminopyridine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902296-1G OR902296-25G OR902296-5G
APOSOR902296-1GEA 3540 CZK
APOSOR902296-1G APOSOR902296-25G APOSOR902296-5G
4-Benzylaminopyridine 96%
4-Benzylaminopyridine
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00466069
CAS číslo: 13556-71-3