Tisk…
1-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902263-1G OR902263-250MG
APOSOR902263-1GEA 14880 CZK
APOSOR902263-1G APOSOR902263-250MG
1-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
1-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02664911
CAS číslo: 383136-44-5