Tisk…
2-(5-Aminopyridin-2-yl)acetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902247-100MG OR902247-1G OR902247-250MG
APOSOR902247-100MGEA 3060 CZK
APOSOR902247-100MG APOSOR902247-1G APOSOR902247-250MG
2-(5-Aminopyridin-2-yl)acetonitrile 97%
2-(5-Aminopyridin-2-yl)acetonitrile
Vzorec: C₇H₇N₃
MW: 133,151 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13175940
CAS číslo: 883993-15-5