2-chloro-5,6,7,8-tetrahydroquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Chloro-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
OR902126-1G
OR902126-250MG
APOSOR902126-1GEA
6880
CZK
APOSOR902126-1G
APOSOR902126-250MG
2-chloro-5,6,7,8-tetrahydroquinoline 95%
2-chloro-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
Vzorec:
C₉H₁₀ClN MW: 167,635 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09034992 CAS číslo: 21172-88-3 |