Tisk…
3-Chloro-4-ethoxyaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902121-10G OR902121-1G OR902121-5G
APOSOR902121-10GEA 8100 CZK
APOSOR902121-10G APOSOR902121-1G APOSOR902121-5G
3-Chloro-4-ethoxyaniline 98%
3-Chloro-4-ethoxyaniline
Vzorec: C₈H₁₀ClNO
MW: 171,624 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08687289
CAS číslo: 5211-02-9