Tisk…
2-(4-Morpholino)-3-methylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902068-1G OR902068-5G
APOSOR902068-1GEA 4140 CZK
APOSOR902068-1G APOSOR902068-5G
2-(4-Morpholino)-3-methylpyridine 97%
2-(4-Morpholino)-3-methylpyridine
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,231 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10000144
CAS číslo: 327064-60-8