Tisk…
3-Chloro-2-methoxy-5-nitropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902028-1G OR902028-5G
APOSOR902028-1GEA 5630 CZK
APOSOR902028-1G APOSOR902028-5G
3-Chloro-2-methoxy-5-nitropyridine 98%
3-Chloro-2-methoxy-5-nitropyridine
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18254096
CAS číslo: 22353-53-3