Tisk…
Ethyl 4-ethoxynicotinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901969-1G OR901969-5G
APOSOR901969-1GEA 6420 CZK
APOSOR901969-1G APOSOR901969-5G
Ethyl 4-ethoxynicotinate 98%
Ethyl 4-ethoxynicotinate
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09972185
CAS číslo: 33279-63-9