Tisk…
(4-nitropyridin-2-yl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901944-1G OR901944-250MG
APOSOR901944-1GEA 3610 CZK
APOSOR901944-1G APOSOR901944-250MG
(4-nitropyridin-2-yl)methanol 95%
(4-nitropyridin-2-yl)methanol
Vzorec: C₆H₆N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07774099
CAS číslo: 98197-88-7