tert-Butyl 4-oxo-2,3-dihydroquinoline-1-carboxylate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
N-Boc-3,4-dihydroquinoline-4(2H)-one
OR901923-1G
OR901923-5G
APOSOR901923-1GEA
2980
CZK
APOSOR901923-1G
APOSOR901923-5G
tert-Butyl 4-oxo-2,3-dihydroquinoline-1-carboxylate 96%
tert-Butyl 4-oxo-2,3-dihydroquinoline-1-carboxylate
Vzorec:
C₁₄H₁₇NO₃ MW: 247,29 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD10697721 CAS číslo: 179898-00-1 |