2,3-Dichloro-5-ethoxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901903-1G
OR901903-5G
APOSOR901903-1GEA
4770
CZK
APOSOR901903-1G
APOSOR901903-5G
2,3-Dichloro-5-ethoxypyridine 98%
2,3-Dichloro-5-ethoxypyridine
Vzorec:
C₇H₇Cl₂NO MW: 192,043 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20441926 CAS číslo: 1345471-27-3 |