Tisk…
2,3-Dichloro-5-methoxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901895-1G OR901895-5G
APOSOR901895-1GEA 9060 CZK
APOSOR901895-1G APOSOR901895-5G
2,3-Dichloro-5-methoxypyridine 98%
2,3-Dichloro-5-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₅Cl₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08277295
CAS číslo: 885168-12-7