2-tert-Butoxy-p-picoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901890-1G
OR901890-5G
APOSOR901890-1GEA
4140
CZK
APOSOR901890-1G
APOSOR901890-5G
2-tert-Butoxy-p-picoline 98%
2-tert-Butoxy-p-picoline
Vzorec:
C₁₀H₁₅NO MW: 165,232 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18914537 CAS číslo: 57883-15-5 |