Tisk…
4-Methoxy-2-phenylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901887-1G OR901887-5G
APOSOR901887-1GEA 6220 CZK
APOSOR901887-1G APOSOR901887-5G
4-Methoxy-2-phenylpyridine 97%
4-Methoxy-2-phenylpyridine
Vzorec: C₁₂H₁₁NO
MW: 185.222 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14702090
CAS číslo: 53698-56-9