Tisk…
1-Methyl-4-(1,3-thiazol-2-yl)piperazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901885-100G OR901885-25G OR901885-5G
APOSOR901885-100GEA 17990 CZK
APOSOR901885-100G APOSOR901885-25G APOSOR901885-5G
1-Methyl-4-(1,3-thiazol-2-yl)piperazine 98%
1-Methyl-4-(1,3-thiazol-2-yl)piperazine
Vzorec: C₈H₁₃N₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11055263
CAS číslo: 187533-52-4