Tisk…
5-Bromo-2-methylnicotinonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901872-1G OR901872-250MG
APOSOR901872-1GEA 14620 CZK
APOSOR901872-1G APOSOR901872-250MG
5-Bromo-2-methylnicotinonitrile 95%
5-Bromo-2-methylnicotinonitrile
Vzorec: C₇H₅BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18255108
CAS číslo: 956276-47-4