Tisk…
6-Chloro-8-methylquinoline 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901870-10G OR901870-1G OR901870-5G
APOSOR901870-10GEA 14290 CZK
APOSOR901870-10G APOSOR901870-1G APOSOR901870-5G
6-Chloro-8-methylquinoline 96%
6-Chloro-8-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₈ClN
MW: 177.63 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10686879
CAS číslo: 19655-50-6