Tisk…
3,5-dichloro-2-nitropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901858-1G OR901858-250MG OR901858-5G
APOSOR901858-1GEA 3440 CZK
APOSOR901858-1G APOSOR901858-250MG APOSOR901858-5G
3,5-dichloro-2-nitropyridine 98%
3,5-dichloro-2-nitropyridine
Vzorec: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06254585
CAS číslo: 610278-88-1