Tisk…
2-(6-bromopyridin-2-yl)acetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-6-(cyanomethyl)pyridine
OR901849-1G OR901849-250MG
APOSOR901849-1GEA 5560 CZK
APOSOR901849-1G APOSOR901849-250MG
2-(6-bromopyridin-2-yl)acetonitrile 95%
2-(6-bromopyridin-2-yl)acetonitrile
Vzorec: C₇H₅BrN₂
MW: 197,032 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08706174
CAS číslo: 112575-11-8