2,6-Dimethyl-3-nitro-4-pyridinol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2,6-Dimethyl-3-nitropyridin-4-ol
OR901841-5G
APOSOR901841-5GEA
3410
CZK
APOSOR901841-5G
2,6-Dimethyl-3-nitro-4-pyridinol 97%
2,6-Dimethyl-3-nitro-4-pyridinol
Vzorec:
C₇H₈N₂O₃ MW: 168,15 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18253578 CAS číslo: 13603-45-7 |