Tisk…
6-Chloro-3-methoxypyridazin-4-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901840-1G OR901840-250MG
APOSOR901840-1GEA 21390 CZK
APOSOR901840-1G APOSOR901840-250MG
6-Chloro-3-methoxypyridazin-4-amine 98%
6-Chloro-3-methoxypyridazin-4-amine
Vzorec: C₅H₆ClN₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234095
CAS číslo: 14369-14-3